Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vito (Frontier 114)
El zapato de seguridad ejecutivo que está hecho con el mismo cuidado y detalle que los zapatos de lujo de alta gama.El cuero de grano entero bicolor de estilo brasileño combinado con nobuck añade un aspecto elegante.
Marca: Emma Safety Footwear MM11409048
Detalles adicionales : Peso : 2.32500kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela de poliuretano termoplástico (TPU)
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Certificado ESD
- Forro sin cromo
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable | |
48 |
Cordones | |
Vito (Frontier 114) | |
Cuero, Nobuck | |
Acero |