Learn More
VISTA Rat anti-Mouse, Super Bright 436, Clone: MIH64, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
143.00€ - 335.00€
Especificaciones
Antígeno | VISTA |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Super Bright 436 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15903404
|
Invitrogen
62-1083-82 |
100 μg |
335.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15993394
|
Invitrogen
62-1083-80 |
25 μg |
143.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Rat Monoclonal Antibody
VISTA Monoclonal antibody specifically detects VISTA in Mouse samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
VISTA | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 436 | |
Rat | |
Mouse | |
IgG2a κ | |
Antibody |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
Affinity chromatography |