Learn More
VISTA Monoclonal Antibody (MIH64), NovaFluor™ Yellow 730, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen M035T03Y07
201.67 EUR hasta el 2023-03-27
Use el código promocional "20585" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17820981
  • 301.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-04-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
VISTA Monoclonal antibody specifically detects VISTA in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
VISTA
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q9D659
Rat
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ
Flow Cytometry
MIH64
NovaFluor Yellow 730
VSIR
4632428N05Rik; B7H5; B7-H5; C10orf54; C1H10orf54; C28H10orf54; C4H10orf54; chromosome 10 open reading frame 54; DD1alpha; Death Domain1alpha; Dies1; differentiation of ESCs 1; GI24; PD-1H; PDCD1 homolog; PD-H1; platelet receptor Gi24; PP2135; RIKEN cDNA 4632428N05 gene; SISP1; sisp-1; Stress-induced secreted protein-1; UNQ730/PRO1412; V-domain Ig suppressor of T cell activation; VISTA; V-set domain-containing immunoregulatory receptor; V-set immunoregulatory receptor; VSIR; V-type immunoglobulin domain-containing suppressor of T-cell activation
Affinity chromatography
RUO
74048
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!