Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de ensayo colorimétrico de nitrato ECO Visocolor™
Kit de recarga para 110 determinaciones en el rango de medición 1 a 120 mg/l de NO3
Marca:  Macherey-Nagel™ 931241
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10531943
  • 25.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Determinación colorimétrica de nitrato
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: zinc powder (stabilized)