Descripción
- El controlador compacto SCHOTT VisiLED MC 1100 sustituye al MC1000 y permite el ajuste de varios parámetros de iluminación, incluidos la intensidad de luz, los modos de segmento y el cambio de dirección de iluminación
- Opciones de ajuste avanzadas para un contraste óptimo
- Ofrece dos ajustes adicionales: Modo de espera y 4 modos de segmento
- Además, ahora los últimos ajustes utilizados de la orientación de la segmentación para cada modo se guardan al cambiar entre los diferentes modos
- La unidad de fuente de alimentación 400040 y cable de alimentación se deben pedir por separado
- Los cabezales de iluminación, como las luces anulares o la retroiluminación se deben pedir por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Controlador |
| Certificaciones/conformidad | CE, EMC Clase B |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 90 x 152 x 25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para estereomicroscopía |
| Para utilizar con (equipo) | Luces anulares y retroiluminación VisiLED |
| Incluye | Entrada CC, 1 conector de cabezal de luz, enchufe ESD |
| Tipo de iluminación | LED |