Learn More
Sampling Systems™ Viscous Sampler
Operates like a large syringe by having the operator pull the handle up to suck the product into the sampler. Sampling Systems™ Viscous Sampler is ideal for sampling creams, shampoos, soaps, honey and other medium viscous materials.
Marca: Sampling Systems™ 7000T-1000
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Adecuado para materiales de viscosidad media.
- Fabricado en PP, Acero inoxidable 316L o PTFE
- Funciona como una jeringa grande
- El operador levanta el mango para succionar el producto en el tomamuestras
Especificaciones
Muestreador de líquidos viscosos | |
300 mL | |
25 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Materiales de Viscosidad Media | |
1000 mm |