Learn More
Sampling Systems™ Viscous Sampler
Operates like a large syringe by having the operator pull the handle up to suck the product into the sampler. Sampling Systems™ Viscous Sampler is ideal for sampling creams, shampoos, soaps, honey and other medium viscous materials.
371.00€ - 795.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Muestreador de líquidos viscosos |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Materiales de Viscosidad Media |
Diámetro exterior (métrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12744608
|
Sampling Systems™
7000P-1000 |
300 mL | 1000 mm | Polipropileno |
434.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15182669
|
Sampling Systems™
7000T-1000 |
300 mL | 1000 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15829381
|
Sampling Systems™
7000P-2000 |
650 mL | 2000 mm | Polipropileno |
635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15839381
|
Sampling Systems™
7000P-600 |
160 mL | 600 mm | Polipropileno |
371.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15849381
|
Sampling Systems™
7000S-1000 |
160 mL | 1000 mm | Acero inoxidable |
560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15859381
|
Sampling Systems™
7000S-1500 |
450 mL | 1500 mm | Acero inoxidable |
635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15869381
|
Sampling Systems™
7000S-600 |
160 mL | 600 mm | Acero inoxidable |
505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15879381
|
Sampling Systems™
7000T-2000 |
650 mL | 2000 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15889381
|
Sampling Systems™
7000T-600 |
160 mL | 600 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
493.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Suitable for medium viscosity materials.
- Manufactured from PP, 316L Stainless Steel or PTFE
- Works like a large a syringe
- The operator pulls up the handle in order to suck the product into the sampler
Especificaciones
Muestreador de líquidos viscosos | |
Materiales de Viscosidad Media | |
25 mm |