Learn More
Conjunto de estándares de viscosidad de estándares de referencia de viscosidad, simulador de cigüeñal frío tipo CL08, CL09, CL10, CL11, CL12, CL13, CL14, CL15, CL16, CL19, CL22, CL25(x2), CL28, CL32, CL38, CL48 y CL60. Con certificación UKAS ISO17025/ISO17034, 18 x 500 ml, Paragon Scientific™
Los estándares de viscosidad CCS certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de equipos analíticos utilizados en pruebas de simulador de arranque en frío (CCS) según la norma ASTM D5293 y las especificaciones SAE J300.
Marca:  Paragon Scientific VIS-CCS-18
Detalles adicionales : Peso : 18.00000kg
Código de producto. 16070500
  • 1170.00€ / paquete de 18
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Seguimiento completo a los estándares nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Fabricado en el Reino Unido
  • 2 años de vida útil
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.