missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar de referencia de viscosidad a baja temperatura Tipo N2B con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, 500 ml, Scientific™

Los estándares de viscosidad a baja temperatura certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de los viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de la viscosidad en los que la temperatura de funcionamiento se controla con precisión.

Marca:  Paragon Scientific N2B

Detalles adicionales : CAS : 64742-47-8 Peso : 0.90000kg


Código de producto. 16090270

  • 96.40€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Certificado según ISO 17025/ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS
  • Tamaño de envase estándar de 500 ml, disponible también en 5 l. Por favor, contacte con sales@paragon-sci.com para otros volúmenes
  • Plena trazabilidad con arreglo a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
  • Especificaciones

    Especificaciones

    500 mL
    Sugerencias de productos

    Sugerencias de productos

    Videos
    Seguridad y manipulación

    Seguridad y manipulación

    Nombre del producto
    • Low Temperature Viscosity Standard

    Palabra de advertencia
    • Peligro

    Clasificación
    • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
    • Toxicidad por aspiración Categoría 1
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
    • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3

    Indicaciones de peligro
    • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
    • H315-Provoca irritación cutánea.
    • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
    • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

    Consejos de prudencia
    • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
    • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
    • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
    • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
    • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
    • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contém: petroleum distilates, kerosene

    SDS
    Documentos

    Documentos

    Certificados
    Ofertas especiales

    Ofertas especiales

    Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.