Learn More
Estándar de referencia de viscosidad a baja temperatura Tipo N105B con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, 500 ml, Scientific™
Los estándares de viscosidad a baja temperatura certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de los viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de la viscosidad en los que la temperatura de funcionamiento se controla con precisión.
Marca:  Paragon Scientific N105B
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 16010270
  • 92.05€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Dimensión del paquete estándar 500 ml, disponible también en 5 l. Póngase en contacto con sales@paragon-sci.com para otros volúmenes
  • Completamente rastreable a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
  • Sugerencias de productos
    Sugerencias de productos
    Videos
    SDS
    Documentos
    Documentos
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.