Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo azul Virtex™ Serie 79-700
Diseñados específicamente para ofrecer una excelente comodidad y flexibilidad, junto con buena resistencia química. Los guantes de inmersión de nitrilo azul Ansell Edmont™ Virtex™ serie 79-700 proporcionan la máxima comodidad en un guante ligero.
Marca: Ansell™ 79700110
Detalles adicionales : Peso : 2.20500kg
Descripción
- Reutilizables
- Antiestáticos según EN1149
- Con Aquadri™-Ansell Moisture Management Technology™ que proporciona unas excelentes capacidades de absorción de la humedad y mantiene las manos de los usuarios secas durante más tiempo
- Tendencia considerablemente menor a desprenderse que los guantes de algodón tradicionales
- Ideales para montaje en condiciones secas, completamente húmedas o de grasa, pruebas de motores y sistemas, talleres de aerosoles y pintura, distribución de alimentos
Especificaciones
Nitrilo | |
Guantes de inmersión | |
79-700 | |
Azul | |
Aquadri | |
Buena resistencia química |
Nitrilo | |
11 | |
0,2 mm | |
Recto | |
1 par | |
79-700 |