missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Viral MCK-2 Antibody, R&D Systems™

Goat Polyclonal Antibody
209.00€ - 446.00€
Especificaciones
| Antígeno | MCK-2 |
|---|---|
| Concentración | LYOPH |
| Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18717009
![]() |
R&D Systems
AF798-SP |
25 μg |
209.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18001172
|
R&D Systems
AF798 |
100 μg |
446.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
MCK-2 Polyclonal specifically detects MCK-2 in Viral samples. It is validated for Western Blot.Especificaciones
| MCK-2 | |
| Western Blot 0.1 ug/mL | |
| Polyclonal | |
| Goat | |
| Virus | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| LYOPH | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| E. coli-derived recombinant viral MCK-2 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects recombinant viral MCK-2 in direct ELISAs and Western blots. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto