missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Viral MCK-2 Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: R&D Systems AF798
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MCK-2 Polyclonal specifically detects MCK-2 in Viral samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
| MCK-2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Detects recombinant viral MCK-2 in direct ELISAs and Western blots. | |
| Virus | |
| IgG |
| Western Blot | |
| LYOPH | |
| Western Blot 0.1 ug/mL | |
| E. coli-derived recombinant viral MCK-2 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido