Learn More
Brady™ Vinyl Repositionable Film
Vinyl Repositionable Film is ideal for temporary, removable and repostionable labels, like 5S and lean inventory labels.
162.00€ - 740.00€
Especificaciones
Descripción | Película de vinilo reposicionable GlobalMark |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico, Reposicionable |
Acabado | Satinado |
Material | Vinilo |
Print Technology | Thermal Transfer |
Código de producto | Marca | Color | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11509273
|
Brady™
076697 |
Blanco | 30 m | 100 mm |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11529273
|
Brady™
076699 |
Blanco | 30 m | 29 mm |
326.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11549273
|
Brady™
076701 |
Amarillo | 30 m | 100 mm |
740.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11569273
|
Brady™
076703 |
Amarillo | 30 m | 29 mm |
326.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11559273
|
Brady™
076702 |
Amarillo | 30 m | 57 mm |
490.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11519273
|
Brady™
076698 |
Blanco | 30 m | 57 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11539273
|
Brady™
076700 |
Blanco | 30 m | 13 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Ideal for temporary, removable and repostionable labels, like 5S and lean inventory labels.
Especificaciones
Película de vinilo reposicionable GlobalMark | |
Satinado | |
Thermal Transfer | |
Para etiquetas temporales, reposicionables y extraíbles, como las etiquetas de inventarios 5S y Lean | |
1 | |
250/Paq. | |
-40°F to +180°F | |
0.005 in. | |
100 ft. |
Acrílico, Reposicionable | |
Vinilo | |
Película reposicionable | |
GlobalMark | |
-40°C | |
250/Paq. | |
De -40 °C a +82 °C | |
0,031 mm | |
30 m |