Learn More
Brady™ Cinta de marcado de vinilo para pasillos
Vinyl Aisle Marking Tape is a quick, easy way to identify aisles and passageways in your facility.
Marca: Brady™ 058222
Detalles adicionales : Peso : 0.35380kg
Descripción
- Mantenimiento de conserjería
- Mantenimiento de instalaciones, Marcaje de suelo
- Aplicador de líneas en el suelo, Antideslizante, Antiderrapante
Especificaciones
1 rollo | |
Adhesivo sensible a la presión a base de caucho | |
Se utiliza para marcar pasillos y zonas de paso | |
Vinilo | |
33 m x 50 mm | |
2 in. | |
Negro | |
33 m |
108 ft. | |
Cinta de marcado para pasillos: negra | |
Cinta de marcado para pasillos | |
-40°C a +80°C | |
0,034 mm | |
-40°F to +176°F | |
50 mm |