Learn More
BINDER™ Ventana de visión e iluminación interior
La ventana de visualización y la iluminación interior están diseñadas para su uso con las distintas cámaras de secado y calentamiento BINDER™.La ventana de visualización aislada y la iluminación interior permiten la observación sin interferir con las condiciones internas.
Marca:  BINDER™ 8012-1708
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16494389
  • 1350.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ventana de visualización con triple vidrio aislante en las puertas
  • Iluminación interior de 15 o 30 W, según el modelo
Especificaciones
Especificaciones
Ventana de visualización e iluminación interior: modelo de opción 230 V, ventana de visualización (vidrio aislante triple) en la puerta, 370 × 370 mm e interior de 15 W
Ventana de visualización con iluminación interior
370 mm
15 W
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 260 con convección forzada, 230 V
Cristal aislante triple
370 mm