Learn More
BINDER™ Ventana de visión e iluminación interior
La ventana de visualización y la iluminación interior están diseñadas para su uso con las distintas cámaras de secado y calentamiento BINDER™.La ventana de visualización aislada y la iluminación interior permiten la observación sin interferir con las condiciones internas.
Marca: BINDER™ 8012-1239
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
- Ventana de visualización con triple vidrio aislante en las puertas
- Iluminación interior de 15 o 30 W, según el modelo
Especificaciones
Ventana de visualización e iluminación interior: modelo de opción 400 V, ventana de visualización en cada puerta, 290 × 470 mm e iluminación interior de 30 W | |
Ventana de visualización con iluminación interior | |
290 mm | |
30 W |
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 400 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 400 V | |
Cristal aislante triple | |
470 mm |