Learn More
Thermo Scientific™ Vial, Cuvette and Test Tube Holders for Orion™ AQ7100 and AQ8100 Spectrophotometers
Quickly adapt your Orion™ AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometer to work with multiple sample vessels
36.40€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Orion AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometers |
---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16459835
|
Thermo Scientific™
AQX1LWLVH |
Long path rectangular cell holder assembled in a removable compartment liner. | Orion AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometers |
36.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Easy to change & clean Orion™ AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometer sample holders are designed for maximum flexibility.
Easily adapt your Orion™ AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometer to work with multiple sample vessels
Magnetic retention makes these holders quick and easy to clean and change to adapt to your analytical needs.
- AQX1RNDVH: Vial / Test Tube Holder for vials and test tube from 12 to 25 mm OD for Orion™ AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometers
- AQX1SQVH: Standard 10 mm square single-cell holder for Orion™ AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometers
- AQX1LWLVH: Long path rectangular cell holder for 20-100 mm pathlength cuvettes for Orion™ AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometers
Especificaciones
Orion AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometers |