Learn More
Gravis Vial
Pillbox style amber glass vials with PE cap.
Marca: Gravis E01020M
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Amber glass for light sensitive contents
- Snap cap
Información de órdenes
Capacidad métrica
Especificaciones
Amber | |
Non-sterile | |
18 mL | |
0.6 oz. | |
Autoclavable | |
Sample Vial | |
Certified Quality |
Soda Lime Glass | |
Reusable | |
No | |
Polyethylene | |
Snap Cap | |
No |