Learn More
EVOS™ EVOS™ Stage Plate for Automated Stage, one Nunc T-175 flask
Los soportes de recipientes EVOS™ y placas de platina se adaptan a una gran variedad de recipientes, matraces, placas y portaobjetos.
Marca:  EVOS™ AMEPVH042
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 15471074
  • 374.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Características del producto:
  • Los soportes de recipientes EVOS™ permiten un ajuste perfecto de su portaobjetos de microscopio, matraz o plato de cultivo celular o placa de micropocillos en la platina de los sistemas de obtención de imágenes EVOS para una mayor precisión en la alineación de las muestras.
  • Las placas de platina EVOS contienen soportes de recipientes, lo que amplía el número de soportes de recipientes disponibles para los sistemas EVOS.
  • Con un ajuste cómodo y seguro, pero fácilmente conmutados, estos accesorios hacen que la adquisición de imágenes de muestras sea cómoda y fácil en una amplia gama de soportes de recipientes.
Especificaciones
Especificaciones
Placa de platina del sistema de adquisición de imágenes
Placa de platina para fase automatizada, un matraz T-175 Nunc™
1 matraz Nunc T-175
Temperatura ambiente
EVOS™
Sistema de imagen automático EVOS™ FL
259 mm x 204 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.