Learn More
Honeywell™ Guantes Vertigo 3 de PU blanco
Catalog Number 15898577
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Guantes de PU blanco Honeywell™ Vertigo 3 para una manipulación delicada y seca en entornos con riesgo elevado de cortes.
  • Guante tejido con hilo de Spectra™ blanco y Lycra™
  • Revestimiento de poliuretano blanco en la palma y las puntas de los dedos
  • Muñeca elástica
  • La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
  • El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
  • El material Spectra™ les da un toque fresco y aporta un extra de comodidad
  • El dorso ventilado del guante optimiza su transpirabilidad
  • Los hilos proporcionan propiedades excepcionales contra los cortes
  • El revestimiento de poliuretano en la palma y las puntas de los dedos ofrece una excelente resistencia a las abrasiones
  • Atención:No exponga este guante al calor
  • El color blanco mejora sus propiedades de higiene y pulcritud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad Normas básicas EN 420-2003, riesgos mecánicos EN 388-2003
Descripción Calibre 13
Color Blanco
Material Poliuretano, Lycra™
Tamaño 8
Longitud (métrico) 24 cm