Learn More
Honeywell™ Vertigo Gray PU 3 Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
Descripción
- Guante tejido con hilo de Spectra™ blanco y Lycra™
- Revestimiento de poliuretano gris en la palma y en las puntas de los dedos
- Muñeca elástica
- La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
- El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
- El material Spectra™ les da un toque fresco y aporta un extra de comodidad
- El punto ceñido de su tejido (calibre 13) hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
- El dorso ventilado del guante optimiza su transpirabilidad
- El hilo de Spectra® y Lycra® proporciona excelentes propiedades contra los cortes
- El revestimiento de poliuretano en la palma y las puntas de los dedos ofrece una excelente resistencia a las abrasiones
- Atención: No exponga este guante al calor
- El color blanco mejora la higiene y la limpieza del guante
- Su revestimiento gris permite trabajar en entornos ligeramente sucios
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos |
Descripción | 13 de calibre |
Color | Gris, Blanco |
Material | Poliuretano, Lycra™ |
Tamaño | 9 |
Longitud (métrico) | 23,5 cm |