Learn More
Ohaus™ Kit de varilla de soporte vertical
El kit de varilla de soporte vertical OHAUS™ es adecuado para su uso con soportes de elevación de laboratorio.
Marca:  Ohaus™ 30400050
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 15722469
  • 32.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Varilla de soporte vertical para sujetar el material de vidrio de forma segura
  • Marcos de laboratorio estándar o configuraciones personalizables con opciones para adaptarse a cualquier espacio o aplicación
  • Seleccione entre los 13 kits de marcos de laboratorio preconfigurados (conectores y pies incluidos) a las varillas que se pueden comprar individualmente y combinado con accesorios OHAUS para crear un marco personalizado
Especificaciones
Especificaciones
Varilla de soporte
Kit de varilla de soporte vertical, 43 cm de longitud
43 cm