Learn More
Texwipe™ Toallitas de alta sorción estériles Vertex™
Código de producto. 18087581 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
9 in
12 in
Descripción:
En seco
Pre-humedecidas
Prehumedecidas
Seco
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 20
paquete de 25
paquete de 500
Código de producto. Longitud (imperial) Descripción unitSize
18087581 9 in Seco paquete de 500
15847622 12 in En seco paquete de 500
17829895 9 in Prehumedecidas paquete de 125
16385488 12 in Pre-humedecidas paquete de 20
17298879 12 in Pre-humedecidas paquete de 125
16676772 12 in Pre-humedecidas paquete de 25
6 options
Código de producto. 18087581
Marca: Texwipe™ TX3049
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Toallitas de tejido de poliéster compuestas al 100 % de filamentos continuos fabricadas en EE. UU. a partir de existencias vírgenes
Toallitas estériles de borde sellado, secas o prehumedecidas.
  • Tacto suave con alta capacidad de absorción.
  • Confirme que la dosis de radiación cumple con la dosis especificada en el momento de la recepción.
  • Procesado en el sistema de fabricación Vertex™ de Texwipe
  • Pruebas microbianas trimestrales por superposició de agarosa y pruebas de endotoxinas con lisado de amebocitos del Limulus (LAL)
Toallitas prehumedecidas
  • Alcohol isopropílico al 70 % de grado USP/agua purificada USP al 30 %
Información de órdenes
Triple bolsa
Especificaciones
Tipo de producto High Sorption Wiper
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22.9 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22.9 cm
Material Poliéster
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Descripción Seco
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideales para la limpieza de superficies o aplicaciones delicadas
Esterilidad Estéril