Learn More
Texwipe™ Toallitas de alta sorción estériles Vertex™
Código de producto. 16676772 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
9 in
12 in
Descripción:
En seco
Pre-humedecidas
Prehumedecidas
Seco
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 20
paquete de 25
paquete de 500
Código de producto. Longitud (imperial) Descripción unitSize
16676772 12 in Pre-humedecidas paquete de 25
15847622 12 in En seco paquete de 500
17829895 9 in Prehumedecidas paquete de 125
18087581 9 in Seco paquete de 500
16385488 12 in Pre-humedecidas paquete de 20
17298879 12 in Pre-humedecidas paquete de 125
6 options
Código de producto. 16676772
Marca: Texwipe™ TX3042P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Toallitas de tejido de poliéster compuestas al 100 % de filamentos continuos fabricadas en EE. UU. a partir de existencias vírgenes
Toallitas estériles de borde sellado, secas o prehumedecidas.
  • Tacto suave con alta capacidad de absorción.
  • Confirme que la dosis de radiación cumple con la dosis especificada en el momento de la recepción.
  • Procesado en el sistema de fabricación Vertex™ de Texwipe
  • Pruebas microbianas trimestrales por superposició de agarosa y pruebas de endotoxinas con lisado de amebocitos del Limulus (LAL)
Toallitas prehumedecidas
  • Alcohol isopropílico al 70 % de grado USP/agua purificada USP al 30 %
Información de órdenes
Triple bolsa
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas de alta sorción
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm
Material Poliéster
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Descripción Pre-humedecidas
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideales para la limpieza de superficies o aplicaciones delicadas
Esterilidad Estéril