Descripción
Toallitas estériles de borde sellado, secas o prehumedecidas.
- Tacto suave con alta capacidad de absorción.
- Confirme que la dosis de radiación cumple con la dosis especificada en el momento de la recepción.
- Procesado en el sistema de fabricación Vertex™ de Texwipe
- Pruebas microbianas trimestrales por superposició de agarosa y pruebas de endotoxinas con lisado de amebocitos del Limulus (LAL)
Toallitas prehumedecidas
- Alcohol isopropílico al 70 % de grado USP/agua purificada USP al 30 %
Información de órdenes
Triple bolsa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas de alta sorción |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30,5 cm |
| Material | Poliéster |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
| Descripción | En seco |
| Bordes | Sellado |
| Dimensiones (L x An) | 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) |
| Mostrar más |