Learn More
Texwipe™ Toallitas secas para salas limpias Vertex™
Código de producto. 15722406 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
28 x 28 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15722406 28 x 28 cm paquete de 500
1 options
Código de producto. 15722406
Marca: Texwipe™ TX3221
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Toallitas estériles secas para salas limpias compuestas al 100 % de material de poliéster con un borde sellado procesado en el sistema de fabricación Vertex™ totalmente automatizado El proceso de Vertex™ avanza la tecnología de fabricación de toallitas para salas limpias, lo que la lleva al nivel más alto de la industria.
  • Las toallitas secas están diseñadas para una capacidad de absorción alta que reduce el número de toallitas necesarias para el control de derrames.
  • El borde sellado minimiza la liberación de partículas por los bordes de la toallita.
  • Irradiadas con radiación gamma y con esterilización validada según un nivel garantizado de esterilización de 10⁻⁶ conforme a las directrices de la AAMI
  • Bajos niveles de iones, NVR (residuos no volátiles), partículas y fibras (nivel bajo de generación de pelusas) para su uso en aplicaciones de limpieza esenciales.
  • Diseñadas para una alta capacidad de absorción, perfectas para el control de derrames, la limpieza y la aplicación de soluciones.
  • Probadas para citotoxicidad y endotoxinas bacterianas, lo que aporta más garantía de control de contaminación.
  • Cumplen los requisitos USP <797> y USP <800> y son aptas para autoclave.
Especificaciones
Material Poliéster
Certificaciones/conformidad ISO Clase 3 - 7, Clase 1 - 10.000, Grado A - D de la UE
Dimensiones (L x An) 28 x 28 cm
Cantidad de embalaje 5 X 20 Paños/Bolsa, 5 Bolsas/caja