Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural azul VersaTouch™ serie 87-195
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- Grosor de 0,35 mm
- Ofrece buena sensibilidad
- Buena relación calidad/precio
Aplicaciones:
- Procesamiento de aves de corral
- Procesamiento de carne de cerdo y ternera
- Procesamiento de pescado
- Limpieza de edificios
- Limpieza
Especificaciones
Material de la parte posterior | Látex de caucho |
Certificaciones/conformidad | Norma de CATEGORÍA III EN 374, EN 388: X010, EN 421 |
Material del manguito | Látex de caucho natural |
Coating Material | Látex de caucho natural |
Latex Free | No |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 7 |
Modelo | 87-195 |
Grosor (métrico) | 0,35 mm |
Estilo de puño de los guantes | Recto |