Learn More
Ansell™ Guantes de protección frente a cortes VersaTouch™
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Descripción
- Lavables hasta 90 °C
- Ofrece comodidad y durabilidad
- Construcción elástica
- Revestimiento Dyneema™ de fibra de vidrio de polipropileno
- Puños elásticos
Especificaciones
Material de la parte posterior | Fibra Dyneema™ |
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388: 254X |
Material del manguito | Fibra Dyneema™ |
Tipo de producto | Guantes de peso medio |
Tamaño | 9 |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Material de revestimiento | Fibra Dyneema™ |
Revestimiento | Fibra Dyneema™ |
Cantidad | 72 par |
Resistente a | Resistene al corte |