Learn More
Pall Versapor™ Acrylic Copolymer 5000 Membrane Disc Filter
Disc Filters useful for prefiltration of particle-laden samples, serum filtration, and dissolution testing.
Marca:  Pall 66332
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17194551
  • 193.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 11-04-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protege la instrumentación contra la acumulación de partículas
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
Versapor (copolímero acrílico en un soporte no tejido)
No estéril
37 mm
5 μm
94 μm