Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Versapor™ Acrylic Copolymer 3000 Membrane Disc Filter
Disc Filters useful for prefiltration of particle-laden samples, serum filtration, and dissolution testing.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 66389
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17124561
  • 376.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protege la instrumentación contra la acumulación de partículas
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
Versapor (copolímero acrílico en un soporte no tejido)
No estéril
142 mm
3 μm
94 μm