Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Versapor™ Acrylic Copolymer 3000 Membrane Disc Filter
Disc Filters useful for prefiltration of particle-laden samples, serum filtration, and dissolution testing.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 66386
Detalles adicionales : Peso : 0.03400kg
Descripción
- Protege la instrumentación contra la acumulación de partículas
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Versapor (copolímero acrílico en un soporte no tejido) | |
No estéril | |
25 mm |
3 μm | |
94 μm |