Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vera XD, amarillo
Zapato fácil de limpiar para una higiene impecable. La exclusiva pala de microfibra es totalmente lavable e incluye Hydro-Tec™ Sanitized Silver para mantener los pies secos y frescos. La puntera protectora evita las manchas y es resistente a los lubricantes y a la grasa. Diseñado para su uso en suelos de baldosas duras y otros suelos fáciles de limpiar.
Marca: Emma Safety Footwear MM50753441
Detalles adicionales : Peso : 1.33500kg
Descripción
- S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura de microfibra
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
Vera XD, amarillo | |
Microfibra | |
41 |