Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Rollos Venema, papeles cualitativos y técnicos, liso, grado 100/N
Papel cualitativo y técnico, liso Sartorius Stedim Biotech™ Rollos Venema, grado 100/N son adecuados para fines analíticos y técnicos y comúnmente utilizados en la industria azucarera.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-1-328-1501000
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15902720
  • 354.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-03-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Adecuado para su uso en la industria azucarera
  • Adecuado para su uso con sistemas Venema
  • Con resistencia a la humedad y suave
  • Construcción de celulosa
Especificaciones
Especificaciones
85 g/m2
Azúcar de ensayo
1 rollo
1000 m x 150 mm
150 mm
Rollo Venema
100/N
0,18 mm
1000 m