Learn More
Abnova™ VEGFA (Human) Recombinant Protein
Human VEGFA (165 a.a.) full-length recombinant protein with His tag expressed in Barley grain (Hordeum vulgare).
549.00€ - 679.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001165097 |
---|---|
Concentración | 100 μg/mL |
ID de gen (Entrez) | 7422 |
Nombre | vascular endothelial growth factor A |
Método de preparación | Barley grain (Hordeum vulgare) expression system |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16212290
|
Abnova™
P5816.100ug |
100 μg |
679.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16242290
|
Abnova™
P5816.50ug |
50 μg |
549.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001165097 | |
7422 | |
Barley grain (Hordeum vulgare) expression system | |
Store at -20°C on dry atmosphere. After reconstitution with sterile water to a concentration of no less than 100 ug/mL, store at -20°C. For long term storage it is recommended to add a carrier protein (0.1% HSA or BSA). Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
VEGFA | |
His | |
Lyophilized |
100 μg/mL | |
vascular endothelial growth factor A | |
SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
MGC70609, VEGF, VEGF-A, VPF | |
Plants | |
Lyophilized from PBS, pH 7.2 |