Learn More
Invitrogen™ VEGF-D (FIGF) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHFIGFX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
The Human Vascular Endothelial Growth Factor D (Hu VEGFD/FIGF) ELISA quantitates Hu VEGFD in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu VEGFD. Principle of the method The Human VEGFD solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Se han identificado varias formas de VEGF, incluyendo VEGF, VEGF-B, VEGF-C y VEGF-D (también denominado FIGF). Característica de las proteínas VEGF, la región central de la VEGF-D contiene ocho residuos de cisteína. Estos residuos son esenciales para la homodimerización. El VEGFD puede desempeñar un papel en la progresión tumoral, ya que es inducida por c-Fos, que es necesario para la conversión de tumores en estadio temprano en tumores malignos. Se ha observado que la sobreexpresión del VEGF-D induce cambios morfológicos en los fibroblastos.Especificaciones
O43915 | |
0,2 ng/ml | |
ELISA tipo sándwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
2277 | |
<12% | |
Cromógeno, Anticuerpo de detección biotinilado, Concentrado de diluyente de ensayo, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Estándar, Solución de parada, Tampón de lavado, SAV-HRP, Cubiertas adhesivas para placas | |
5 × 96 pruebas | |
Inmunología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
De 0,313 ng/ml a 20 ng/ml | |
De 0,2 ng/ml a 20 ng/ml | |
Biotina | |
Quimiocinas y receptores | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF-A. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
FIGF,VEGF-D | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
VEGF-D, VEGFD | |
1 h 20 min |