Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vaya
Fáciles de poner, lo que le permite cambiar de zapatos sin agacharse. La exclusiva pala de microfibra es totalmente lavable. Incluye SmartecAir™ para mantener los pies secos y frescos, y la puntera protectora evita las manchas y es resistente a los lubricantes y a la grasa.
Marca: Emma Safety Footwear MM50054443
Detalles adicionales : Peso : 1.49700kg
Descripción
- S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura de microfibra
- GripForce™ Easy Twist
- Forro sin cromo
- Aislamiento del calor y el frío
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Blanco | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
43 |
Elástico | |
Vaya | |
Microfibra | |
Steel |