Learn More
Cole-Parmer™ Adaptadores VapLock™ para filtros de escape, micropuertos
Los adaptadores VapLock™ para filtros de escape, los micropuertos ofrecen varias configuraciones de adaptador que permiten una conexión rápida y sencilla a fuentes de emisión
Marca: Cole-Parmer™ 12019-85
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
- Instale los filtros de escape VapLock, que tienen puertos NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
- Puede requerir adaptadores adicionales para su recipiente
Servicio Técnico
Ninguno
Especificaciones
Seguridad de disolventes | |
Adaptador de filtro, Luer lock × NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), polipropileno natural; 1 unidad | |
Filtros de escape VapLock |
NPT(macho) × Luer Lock, macho | |
Polipropileno blanco (PP) | |
NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |