Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Activated Media Exhaust Filters
VapLock™ Activated Media Exhaust Filters reduce harmful chemical emissions and odors from solvent containers
Marca: Cole-Parmer™ 12019-79
Detalles adicionales : Peso : 0.23000kg
Descripción
Para uso con indicadores para establecer un programa de repuestoServicio Técnico
Ninguno
Especificaciones
Seguridad de disolventes | |
Carbono activado | |
NPT de 6,35 mm (hembra) |
Filtro de escape, 75 g de carbón activado, NPT (hembra) de 6,35 mm; 1 unidad | |
Sistemas de contención de disolventes VapLock |