Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Activated Media Exhaust Filters
VapLock™ Activated Media Exhaust Filters reduce harmful chemical emissions and odors from solvent containers
Marca: Cole-Parmer™ 12019-80
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Para uso con indicadores para establecer un programa de repuestoServicio Técnico
Ninguno
Especificaciones
Seguridad de disolventes | |
Carbón activado con indicador de fugas | |
NPT(F) de 1/4 pulg |
Filtro de escape con indicador, 75 g de carbón activado,NPT (hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas); 1 unidad | |
Sistemas de contención de disolventes VapLock |