Learn More
Valeronitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758974
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
110-59-8
C5H9N
83.13
MFCD00001974
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
valeronitrile, butyl cyanide, n-valeronitrile, 1-cyanobutane, 1-butyl cyanide, n-butyl cyanide, pentanonitrile, unii-x44h3r47d4, n-butylcyanide, n-pentanenitrile
8061
pentanonitrilo
CCCCC#N
110-59-8
C5H9N
83.13
MFCD00001974
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
valeronitrile, butyl cyanide, n-valeronitrile, 1-cyanobutane, 1-butyl cyanide, n-butyl cyanide, pentanonitrile, unii-x44h3r47d4, n-butylcyanide, n-pentanenitrile
8061
pentanonitrilo
CCCCC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Valeronitrile
Punto de fusión -96.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7900g/mL
Punto de ebullición 139.0°C to 141.0°C
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3CN
Índice de refracción 1.3960 to 1.3980
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 301
Índice Merck 15, 10091
Gravedad específica 0.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Valeronitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.