Learn More
BUCHI Sello de vacío para rotavapores
Para rotavapores Buchi™
Marca: BUCHI 000636
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
- Alta resistencia a productos químicos
- Sello OEM para un ajuste y rendimiento adecuados
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
KD22 | |
Rotavapor R-100 |