Learn More
BUCHI Sello de vacío para rotavapores
Para rotavapores Buchi™
Marca:  BUCHI 011635
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10019420
  • 133.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Sello OEM para un ajuste y rendimiento adecuados
Especificaciones
Especificaciones
WD-26
Rotavapor R-210/215