Learn More
Integra Biosciences™ Juego de tubos con filtro para Vacusafe
Utilice estos tubos y filtros para la aspiración de residuos líquidos biológicos. El juego de tubos con filtro para Vacusafe Integra Biosciences™ se han diseñado para su uso con sistemas de aspiración VACUSAFE.
Marca: Integra Biosciences™ 158342
Detalles adicionales : Peso : 0.11250kg
Descripción
- Juego de tubos de silicona con filtro hidrófobo
- Incluye: Tubos para la conexión del operador manual a la botella; 180 cm, silicona (158 332); tubo para la conexión del instrumento a la botella, 70 cm, silicona (158 331); filtro para la protección de la fuente de vacío, 0,45 μm, hidrófobo (158 015)
- Para uso con sistemas de aspiración VACUSAFE
Especificaciones
Sistemas de aspiración VACUSAFE | |
Aspiración de residuos líquidos biológicos | |
Tubos para la conexión del operador manual al frasco, 180 cm, silicona (n.º 158 332); tubos para la conexión del instrumento al frasco, 70 cm, silicona (n.º 158 331); filtro para la protección de la fuente de vacío, 0,45 μm, hidrófobo (n.º 158 015) |