Learn More
Wheaton™ Filtro de vacío con fritas y junta interior de 40/35
Marca:  Wheaton™ 419462
817.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 11793826
  • 860.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para membrana φ 47mm
• Soporte de filtro de vidrio o de acero inoxidable
• Para la preparación de disolventes HPLC, la filtración de líquidos corrosivos, el análisis de partículas
• Embudo 1000mL soporte de vidrio φ 90mm
Especificaciones
Especificaciones
Grandes volúmenes de muestra, líquidos con una carga pesada de partículas y líquidos viscosos cuando se requiere un caudal alto
Filtro de vacío
Certificados
Ver productos accesorios