Learn More
3M™ Kit de conexión del sistema de visor de la serie V4
El kit de conexión del sistema de visor de la serie 3M™ V4 permite conectar un visor rápida y fácilmente a un casco duro 3M™.
Marca:  3M™ 7000107791
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 15769927
  • 6.66€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-05-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El kit de conexión fija los visores de la serie V4 al accesorio para el casco
  • Permite conectar los visores de forma rápida y sencilla a un casco duro 3M™
  • Para uso con visores de la serie 3M™V4
Especificaciones
Especificaciones
Con aprobación CE
Visores de la serie 3M™ V4
Kit de conexión del sistema de visor
Negro
Fijación de visores 3M™Petror™ V4 a los cascos G2000 y G3000
5/paq.