Learn More
Buerkle™ Cuchara medidora de acero inoxidable V2A
Utilice esta cuchara de acero inoxidable Buerkle™ V2A como cuchara dosificadora en el laboratorio. También es adecuada para su uso con productos alimenticios
Marca: Buerkle™ 5370-0120
30.03 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.08850kg
Descripción
Cuchara de acero inoxidable V2A para muestreo.- Acero inoxidable V2A (1.4301)
- Esterilizables
- Resistentes:
Especificaciones
Cuchara medidora | |
Esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
Aptos para su uso con productos alimenticios |
Acero inoxidable (V2A) | |
120 mL | |
AISI 304, V2A (1.4301) |