Learn More
Uretano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10023740
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
51-79-6
C3H7NO2
89.09
MFCD00007966
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbamin
5641
CHEBI:17967
carbamato de etilo
CCOC(=O)N
51-79-6
C3H7NO2
89.09
MFCD00007966
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbamin
5641
CHEBI:17967
carbamato de etilo
CCOC(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Urethane
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 47.0°C to 51.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 182.0°C to 184.0°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCO2C2H5
Cantidad 250 g
Beilstein 03,22
Fieser 01,127
Índice Merck 15,10059
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol (125g/100 mL),chloroform,(111g/100 mL),ether (66.67g/100 mL),glycerol,(40g/100 mL),,slightly soluble in olive oil (3g/100 mL)
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Urethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.