Learn More
Urazol, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
5 g; frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Urazole |
Nombre de nota | 97% |
CAS | 3232-84-6 |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C2H3N3O2 |
Número MDL | MFCD00005225 |
Cantidad | 5g |
Beilstein | 26, 192 |