Learn More
UQCR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 14793-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16823614
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
UQCR
Polyclonal
Unconjugated
UQCR11
0710008D09Rik, Complex III subunit 10, Complex III subunit XI, Cytochrome b c1 complex subunit 10, QCR10, UQCR, UQCR11
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10975, 66594, 690848
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O14957, Q9CPX8
Uqcr11
UQCR Fusion Protein Ag6491
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse